Kluczowe dokumenty
139432
1,3,4-tiadiazolo-2,5-ditiol
98%
Synonim(y):
Bismuthiol I dipotassium salt, 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt, Bismuththiol I dipotassium salt
Wybierz wielkość
442,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
442,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
274-276 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[K]Sc1nnc(S[K])s1
InChI
1S/C2H2N2S3.2K/c5-1-3-4-2(6)7-1;;/h(H,3,5)(H,4,6);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
GPWLFGDMYSVEGN-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?