15149
N,N-Bis(phosphonomethyl)glycine
≥98.0% (T)
Synonim(y):
N-(Carboxymethyl)iminodi(methylphosphinic acid), Glyphosine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.0% (T)
ciąg SMILES
O=P(CN(CP(O)(O)=O)CC(O)=O)(O)O
InChI
1S/C4H11NO8P2/c6-4(7)1-5(2-14(8,9)10)3-15(11,12)13/h1-3H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)
Klucz InChI
OXHDYFKENBXUEM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Anti-diabetic; delay onset of diabetes in non-obese NOD mice
Glyphosine binds to a pocket of MHC class II molecules I-Ag7 and DQ8, and modify T cell responses to the autoantigenic insulin B chain fragment 9–23 (B:9–23) peptide. Glyphosine stimulate IL-10 production and delay onset of diabetes in non-obese NOD mice.†
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1