Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 308,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 733,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
308,00 zł
Nazwa produktu
N-(Phosphonomethyl)glycine, 96%
Quality Segment
assay
96%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
230 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)CNCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
InChI key
XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Water Pollution Analysis: Campanale et al. assessed glyphosate and AMPA pesticides in river waters and sediments, providing crucial data on the environmental distribution and persistence of N-(Phosphonomethyl)glycine derivatives. This research supports efforts to monitor and regulate environmental pollutants effectively (Campanale et al., 2024).
- Public Health Studies: Urinary biomonitoring of glyphosate exposure was conducted among farmers, utilizing N-(Phosphonomethyl)glycine as a marker. This study contributes to our understanding of occupational exposure risks and supports the development of health safety guidelines (Chang et al., 2024).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description BioReagent, suitable for plant cell culture | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description certified reference material, 1000 μg/mL in H2O |
| form powder | form powder | form - | form - |
| assay 96% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| mp 230 °C (dec.) (lit.) | mp 230 °C (dec.) (lit.) | mp 230 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) agriculture | application(s) - | application(s) agriculture |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(Phosphonomethyl)glycine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?