Merck
15145
Sigma-Aldrich
(−)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Synonim(y):
(−)-Bis[(S)-α-methylbenzyl]amine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.79
Beilstein:
4723969
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (AT)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −73±2°, c = 3% in ethanol
mp
~260 °C
ciąg SMILES
Cl.C[C@H](N[C@@H](C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19N.ClH/c1-13(15-9-5-3-6-10-15)17-14(2)16-11-7-4-8-12-16;/h3-14,17H,1-2H3;1H/t13-,14-;/m0./s1
Klucz InChI
ZBQCLJZOKDRAOW-IODNYQNNSA-N
Zastosowanie
(−)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine hydrochloride can be used:
  • To prepare phosphoramidite (Feringa) ligand named (R)-2,2′-binaphthoyl-(S,S)-di-(1-phenylethyl)aminoylphosphine.
  • As a chiral amphiphilic cation to encapsulate polyoxometalates, which act as supramolecular assemblies employed in the asymmetric oxidation of sulfides.
  • As a chiral shift agent in the determination of enantiomeric purity of tris(tetrachlorobenzenediolato) phosphate(V) anion using 31P NMR.
Inne uwagi
The corresponding chiral lithium amide is used as base for the enantioselective deprotonation of ketones.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Supramolecular assembly of chiral polyoxometalate complexes for asymmetric catalytic oxidation of thioethers
Wang Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(18), 9181-9188 (2012)
(R)-2, 2′-Binaphthoyl-(S, S)-DI (1-phenylethyl) aminophosphine. Scalable protocols for the syntheses of phosphoramidite (feringa) ligands
Smith CR, et al.
Organic Syntheses, 85, 238-238 (2008)
Large-scale synthesis and resolution of trisphat [tris (tetrachlorobenzenediolato) phosphate (v)] anion
Favarger F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(24), 8521-8524 (2004)
P.J. Cox et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 1-1 (1991)
M. Majewski et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 3599-3599 (1992)