Merck
433810
Sigma-Aldrich
(−)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
99%
Synonim(y):
(−)-Bis[(S)-α-methylbenzyl]amine, [S-(R*,R*)]-(−)-Bis(α-methylbenzyl)amine
Wybierz wielkość
1 G
271,00 zł
10 G
1050,00 zł
271,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
271,00 zł
10 G
1050,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[C6H5CH(CH3)]2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
271,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]/D −159°, c = 2 in ethanol
czystość optyczna
ee: ≥99% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5525 (lit.)
bp
86 °C/0.05 mmHg (lit.)
gęstość
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phenyl
ciąg SMILES
C[C@H](N[C@@H](C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19N/c1-13(15-9-5-3-6-10-15)17-14(2)16-11-7-4-8-12-16/h3-14,17H,1-2H3/t13-,14-/m0/s1
Klucz InChI
NXLACVVNHYIYJN-KBPBESRZSA-N
Zastosowanie
(−)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine can be used as:
  • A key intermediate in the synthesis of phosphoramidite (Feringa) ligands.[1]
  • A reactant in the preparation of C(18)-C(24) unit of a novel macrolide compound lasonolide A.[2]
  • A starting material in the synthesis of tacrine−huperzine A hybrid.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
(R)-2, 2′-Binaphthoyl-(S, S)-di (1-phenylethyl) aminophosphine. scalable protocols for the syntheses of phosphoramidite (feringa) ligands
Organic Syntheses (2008)
Asymmetric synthesis of the C(18)-C(24) unit of lasonolide A
Nowakowski M and Hoffmann HMR
Tetrahedron Letters, 38(6), 1001-1004 (1997)
Enantioselective synthesis of tacrine-huperzine A hybrids. Preparative chiral MPLC separation of their racemic mixtures and absolute configuration assignments by X-ray diffraction analysis
Camps P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(5), 835-849 (1998)