Merck
452823
Sigma-Aldrich
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine
99%
Synonim(y):
(+)-Bis[(R)-α-methylbenzyl]amine, [R-(R*,R*)]-(+)-Bis(α-methylbenzyl)amine
Wybierz wielkość
1 G
325,00 zł
10 G
1630,00 zł
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
325,00 zł
10 G
1630,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[C6H5CH(CH3)]2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.33
Beilstein:
3590931
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D +199.0°, neat
czystość optyczna
ee: ≥99% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5523 (lit.)
bp
86 °C/0.05 mmHg (lit.)
gęstość
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phenyl
ciąg SMILES
C[C@@H](N[C@H](C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19N/c1-13(15-9-5-3-6-10-15)17-14(2)16-11-7-4-8-12-16/h3-14,17H,1-2H3/t13-,14-/m1/s1
Klucz InChI
NXLACVVNHYIYJN-ZIAGYGMSSA-N
Zastosowanie
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine can be used:
  • In the synthesis of β-amino acids.[1]
  • In the preparation of chiral C(19)-C(26) and C(27)-C(32) moieties of scytophycin C.[2]
  • To induce enantioselectivity in the deprotonation of prochiral ketones.[3]
  • As a starting material for the synthesis of chiral phenolate ligands through Mannich condensation reaction.[4]
  • In the synthesis of chiral phosphoramidite ligands.[5]
  • To prepare chiral cyclic isoimidium salts, which are further used to synthesize chiral lactones through Diels-Alder reaction.[6]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and Characterization of New Chiral Monoanionic [ON] Ancillary Phenolate Ligands
Binda P, et al.
International Journal of Organic Chemistry, 4(03), 182-182 (2014)
Javier Francos et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(3), 1408-1412 (2013-11-10)
A study has been conducted to determine whether lithium magnesiates are feasible candidates for the enantioselective deprotonation of 4-alkylcyclohexanones. The commercially available chiral amine (+)-bis[(R)-1-phenylethyl]amine (2-H) was utilised to induce enantioselection. When transformed to its lithium salt and combined with
Robert K Boeckman et al.
Organic letters, 12(20), 4524-4527 (2010-09-17)
Diels-Alder reactions of cyclic isoimidium salts are described. The corresponding cycloadducts are obtained with high regio- and stereoselectivity. The use of homochiral cyclic isoimidium salts delivers cycloadducts with excellent diastereoselectivity (>99:1) that can be efficiently converted to enantiomerically pure lactones.
Scalable Route to Chiral Phosphoramidites
Krasutsky SG and Jacobo SH
International Journal of Chemistry (Canadian Center of Science and Education), 8(2) (2016)
Asymmetric synthesis of R-beta-amino butanoic acid and S-beta-tyrosine: Homochiral lithium amide equivalents for Michael additions to alpha, beta-unsaturated esters.
Davies SG and Ichihara O
Tetrahedron Asymmetry, 2(3), 183-186 (1991)