Merck
151289
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
97%
Synonim(y):
5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(Cl)CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.45
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.507 (lit.)
gęstość
1.745 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H3BrClF3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
Klucz InChI
XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluorek może być stosowany w badaniach syntezy chemicznej.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)