Merck
15098
Sigma-Aldrich
Boc-D-Gln-OH
≥98.0%
Synonim(y):
Boc-D-glutamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.26
Beilstein:
1981311
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0%
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m1/s1
Klucz InChI
VVNYDCGZZSTUBC-ZCFIWIBFSA-N
informacje o genach
human ... CCR2(1231)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3