Merck
15073
Sigma-Aldrich
Boc-D-Asp(OcHx)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-D-aspartic acid 4-cyclohexyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H25NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
Boc-D-Asp(OcHx)-OH, ≥98.0% (TLC)
Próba
≥98.0% (TLC)
Postać
solid
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(=O)OC1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C15H25NO6/c1-15(2,3)22-14(20)16-11(13(18)19)9-12(17)21-10-7-5-4-6-8-10/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-/m1/s1
Klucz InChI
NLPQIWFEEKQBBN-LLVKDONJSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)