Merck
8.53004
Boc-Thr(Bzl)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Thr(Bzl)-OH, N-α-t.-Boc-O-benzyl-L-threonine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.36
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
239-304-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H]([C@H](OCc1ccccc1)C)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO5/c1-11(21-10-12-8-6-5-7-9-12)13(14(18)19)17-15(20)22-16(2,3)4/h5-9,11,13H,10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)/p-1/t11-,13+/m1/s1
InChI key
CTXPLTPDOISPTE-YPMHNXCESA-M
General description
Standardowy blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych treoniny przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +13.5 - +18.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml CH₂Cl₂): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0015
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c