Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 385,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł 1072,50 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H32N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Fmoc-Leu-Ser(psiMe,Mepro)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N4([C@@H](COC4(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)CC(C)C
InChI
1S/C27H32N2O6/c1-16(2)13-22(24(30)29-23(25(31)32)15-35-27(29,3)4)28-26(33)34-14-21-19-11-7-5-9-17(19)18-10-6-8-12-20(18)21/h5-12,16,21-23H,13-15H2,1-4H3,(H,28,33)(H,31,32)/t22-,23-/m0/s1
InChI key
BUYLKVIICSUHDX-GOTSBHOMSA-N
General description
This pseudoproline dipeptide is undoubtedly the most effective and simplest to use tool for overcoming aggregation and enhancing peptide quality in Fmoc SPPS for peptide containing the Leu-Ser dipeptide motif. It consists of a dipeptide in which the serine residue has been reversibly protected as a structure-breaking proline-like TFA-labile oxazolidine. The reason the pseudoproline residue is introduced as a dipeptide is because it avoids the need to acylate the hindered oxazolidine nitrogen. This has the added advantage of extending the peptide chain by two residues in one step. The serine residue is regenerated during the normal TFA-mediated cleavage reaction.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in ACN): -36.5 - -30.5 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Single impurities (HPLC, area%): ≤ 1.50 % (a/a)
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.0 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in ACN): -36.5 - -30.5 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Single impurities (HPLC, area%): ≤ 1.50 % (a/a)
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.0 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 05-20-1004
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?