Merck
15066
Sigma-Aldrich
Boc-Asp-OBzl
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-L-aspartic acid 1-benzyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.34
Beilstein:
2481680
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (TLC)
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-15(21)17-12(9-13(18)19)14(20)22-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,19)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
LDRWTKQWSXGSTM-LBPRGKRZSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3