Merck
14991
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(2,4-Cl2)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-2,4-dichloro-D-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17Cl2NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (TLC)
aktywność optyczna
[α]20/D +32.5±1°, c = 1% in methanol
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
133-137 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(Cl)cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C14H17Cl2NO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-11(12(18)19)6-8-4-5-9(15)7-10(8)16/h4-5,7,11H,6H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m1/s1
Klucz InChI
KSDWBXFRQWMWHO-LLVKDONJSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)