Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 31.75 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 129,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
environmental
food and beverages, microbiology
129,00 zł
Quality Segment
agency
according to ISO
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15.0 g/L , casein enzymic hydrolysate, 7.0 g/L , chromogenic substrate, 0.15 g/L , crystal violet, 0.002 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , sodium deoxycholate, 0.6 g/L , yeast extract, 3.0 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.0±0.2 (25 °C)
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Cronobacter spp., selective and differential for Cronobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp.
Application
Preparation Note
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Cronobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Cronobacter spp. | suitability selective and differential for Cronobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp. | suitability selective for Bacillus cereus | suitability selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) agriculture |
| agency according to ISO | agency - | agency - | agency - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| final pH 7.0±0.2 (25 °C) | final pH 7.3±0.2 (25 °C) | final pH 7.1±0.2 (25) | final pH 6.8±0.2 (25 °C) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Cronobacter spp. are frequently found on vegetables, meat, fermented bread, dairy and in baby food. Consumption of contaminated powdered infant formula milk can result in sepsis, infant meningitis and necrotizing enterocolitis.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 647691-25G | 04061831822427 |
| 14703-500G | 04061838737205 |
| 14703-31.75G | 04061834137566 |