Merck
715689
Sigma-Aldrich
3-Furoyl chloride
97%
Wybierz wielkość
5 G
1280,00 zł
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1280,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501
mp
25-30 °C
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
ClC(=O)c1ccoc1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H
Klucz InChI
BTUIFMCWPFMNRG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
136.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
58.3 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)