Merck
14986
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-CN)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-3-cyano-L-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (TLC)
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(c1)C#N)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(13(18)19)8-10-5-4-6-11(7-10)9-16/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
FDQDHMZKOPOWFE-LBPRGKRZSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sandra Ortega Ugalde et al.
Biochemical pharmacology, 177, 113938-113938 (2020-04-01)
Tuberculosis (TB) is a globally significant infective disease that is caused by a single infectious agent, Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Because of the rise in the number of multidrug-resistant (MDR) TB strains, identification of alternative drug targets for the development of