148830
Homovanillyl alcohol
99%
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-methoxyphenethanol, 4-Hydroxy-3-methoxyphenethyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
solid
mp
40-42 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(CCO)ccc1O
InChI
1S/C9H12O3/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11/h2-3,6,10-11H,4-5H2,1H3
Klucz InChI
XHUBSJRBOQIZNI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup