145831
Allylamine
98%
Synonim(y):
2-Propen-1-ylamine, 3-Amino-1-propene
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2 (vs air)
ciśnienie pary
4.09 psi ( 20 °C)
Próba
98%
Postać
liquid
granice wybuchowości
22 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.420 (lit.)
tw
53 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
water: miscible
gęstość
0.761 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
Klucz InChI
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- To prepare a chemical gradient through plasma co-polymerization of octadiene and allylamine polymer on nanoporous alumina.
- As a monomer to prepare plasma polymerized allylamine films in the study of their reactivity on Au and Si.
- In a direct monocarboxymethylation reaction to yield N-formyl glycine derivatives.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves