Merck
145297
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxynaphthalene
99%
Synonim(y):
1,3-Naphthalenediol, Naphthoresorcinol
About This Item
Wzór liniowy:
C10H6(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
Beilstein:
2044002
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
mp
123-125 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cc(O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
Klucz InChI
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Synthon used in the preparation of divinylnaphthalenes and naphthodipyrans.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 66, 464-464 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7388-7388 (1993)