Merck
142719
Sigma-Aldrich
Phenyl benzoate
99%
Synonim(y):
Benzoic acid phenyl ester
Wybierz wielkość
5 G
185,00 zł
100 G
288,00 zł
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
185,00 zł
100 G
288,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CO2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.22
Beilstein:
1566346
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
298-299 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: freely soluble (hot)
diethyl ether: slightly soluble
water: insoluble
grupa funkcyjna
ester
phenoxy
phenyl
ciąg SMILES
O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Phenyl benzoate is a phenyl ester of benzoic acid. Crystal structure of phenyl benzoate has been determined from 844 microdensitometer-measured intensities. All bond lengths and angles were reported to be normal.[1] Phenyl benzoate undergoes Fries rearrangement catalyzed by heteropoly acids to yield the acylated phenols and esters[2].
Phenyl benzoate serves as a precursor that undergoes the intramolecular biaryl coupling reaction to produce the intermediate for the synthesis of (−)-steganone.[3]
Zastosowanie
Phenyl benzoate was used in the synthesis of soluble polyimides using dianhydride/diamine derivatives[4].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
SYNTHESIS OF SOLUBLE HIGH Tg POLYIMIDES UTILIZING ESTER-ACID DIANHYDRIDE DERIVATIVES.
Moy TM, et al.
Advances in Polyimide Science and Technology: Proceedings of the Fourth International Conference on Polyimides (1993)
Fries rearrangement of aryl esters catalysed by heteropoly acid.
Kozhevnikova EF, et al.
Applied Catalysis A: General, 245(1), 69-78 (2003)
The crystal structure of phenyl benzoate.
Adams JM and Morsi SE.
Acta Crystallographica Section B, Structural Crystallography and Crystal Chemistry, 32(5), 1345-1347 (1976)
Intramolecular biaryl coupling reaction of benzyl benzoate and phenyl benzoate derivatives, and its application to the formal synthesis of (-)-steganon
Takeda S, et al.
Tetrahedron, 63, 396-408 (2007)
Daun Jung et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 36(9), 1129-1136 (2015-12-23)
In vitro testing methods for classifying sensitizers could be valuable alternatives to in vivo sensitization testing using animal models, such as the murine local lymph node assay (LLNA) and the guinea pig maximization test (GMT), but there remains a need
Produkty
Kropki kwantowe (QD): Nanocząstki półprzewodnikowe o różnorodnych zastosowaniach, w tym w wyświetlaczach, oświetleniu i obrazowaniu biomedycznym.
Quantum dots (QDs): Semiconductor nanoparticles with diverse applications including displays, lighting, and biomedical imaging.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?