Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 431,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
431,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
quality
crystallized
impurities
≤1% phenylglyoxylic acid
mp
~76 °C
functional group
aldehyde, ketone, phenyl
SMILES string
O.O=CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O2.H2O/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-6H;1H2
InChI key
YQBLQKZERMAVDO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description crystallized, ≥97.0% (GC) | description ≥97.0% (GC) | description for spectrophotometric det. of Mo, Sn, W, and also Ag and Re, ≥97.0% | description for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV), for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V, ≥97.0% |
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form solid | form - |
| mp ~76 °C | mp - | mp 27-32 °C, 30-33 °C (lit.) | mp - |
| functional group aldehyde, phenyl, ketone | functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - |
| quality crystallized | quality - | quality for spectrophotometric det. of Mo, Sn, W, and also Ag and Re | quality for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV), for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?