Przejdź do
B58601
4-Bromobenzophenone
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
258,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-024-9
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
350 °C (lit.)
mp
79-84 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone, phenyl
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9BrO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI key
KEOLYBMGRQYQTN-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
519561M19600166634
description
98%
description
98%
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
liquid
form
powder
bp
350 °C (lit.)
bp
-
bp
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
bp
-
mp
79-84 °C (lit.)
mp
74.5-77.5 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
mp
171-174 °C (lit.)
functional group
bromo, phenyl, ketone
functional group
bromo, ketone, phenyl
functional group
ketone
functional group
bromo, ketone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)