Kluczowe dokumenty
140562
5-Chloroisatin
97%
Synonim(y):
5-Chloro-1H-indole-2,3-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
mp
254-258 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4ClNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
Klucz InChI
XHDJYQWGFIBCEP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Chloroisatin reacts with substituted 4-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-5-ones to yield Schiff bases.
Zastosowanie
5-Chloroisatin was used in synthesis of Schiff base by reaction with 2-methyl-4-nitroaniline.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Olcay Bekircan et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 13(9), 2126-2135 (2008-10-03)
Ethyl imidate hydrochlorides 1 were prepared by passing HCl gas through solutions of substituted benzyl cyanides and absolute ethanol. Ethoxycarbonylhydrazones 2 were synthesized from the reaction of compounds 1 with ethyl carbazate. Treatment of 2 with hydrazine hydrate leads to
Synthesis, Characterization and Biological Activities of a New 5-Chloroisatin Schiff Base and its Metal Complexes.
RAO R, et al.
Chemical Science Transactions, 2(3), 1063-1069 (2013)