Przejdź do
679127
7-Bromoisatin
96%
Synonim(y):
7-Bromoindole-1H-2,3-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
468,00 zł
397,80 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
397,80 zł
Cena katalogowa468,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
mp
191-198 °C
functional group
bromo, ketone
SMILES string
Brc1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)7(4)11/h1-3H,(H,10,11,12)
InChI key
OCVKSIWBTJCXPV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
476994
description
96%
description
technical grade, 90%
assay
96%
assay
90%
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
mp
191-198 °C
mp
247-252 °C (lit.)
functional group
ketone, bromo
functional group
ketone, bromo
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)