Kluczowe dokumenty
139920
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid
97%
Synonim(y):
N-Phenyl peri acid, ANS, ANSA
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
zanieczyszczenia
<0.5% ethyl alcohol
<0.5% methyl alcohol
<1% acetone
mp
215-217 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13/h1-11,17H,(H,18,19,20)
Klucz InChI
FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?