Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 276,00 zł 207,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
96%
207,00 zł
Cena katalogowa276,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
optical activity
[α]/D −109.0 to −95.0°, c = 1 in methanol
refractive index
n20/D 1.4670 (lit.)
bp
50-52 °C (lit.)
density
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN1CCC[C@H]1CN
InChI
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI key
UNRBEYYLYRXYCG-ZETCQYMHSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 96% | description 97% | description 98% |
| assay 96% | assay 96% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 50-52 °C (lit.) | bp 67-69 °C/12 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.4670 (lit.) | refractive index n20/D 1.469 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| density 0.919 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.968 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| functional group amine | functional group - | functional group hydroxyl | functional group - |
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?