Merck
137685
Sigma-Aldrich
2-Bromoethyl acetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOCH2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.00
Beilstein:
1743110
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
zanieczyszczenia
<3% acetic anhydride
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
tw
159 °C (lit.)
mp
−14-−13.8 °C (lit.)
gęstość
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)OCCBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-4(6)7-3-2-5/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
RGHQKFQZGLKBCF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Bromoethyl acetate was used as alkylating reagent during asymmetric total synthesis of (+)-1-deoxylycorine and (+)-lycorine.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takuya Uto et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(31), 20669-20677 (2018-07-31)
Chitin is a promising biomass resource and has high potential for industrial applications owing to its huge annual production in nature. However, it exhibits poor processability and solubility due to its very stable and crystalline character. Recently, ionic liquids (ILs)
The first asymmetric total syntheses of (+)-lycorine and (+)-1-deoxylycorine.
Schultz AG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(26), 6210-6219 (1996)