Przejdź do
B83509
3-Methylbenzyl bromide
96%
Synonim(y):
α-Bromo-m-xylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
182,00 zł
136,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-625-2
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
136,50 zł
Cena katalogowa182,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.566 (lit.)
bp
185 °C/340 mmHg (lit.)
density
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Cc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
FWLWTILKTABGKQ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
222518276316D175706
description
96%
description
98%
description
97%
description
98%
assay
96%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
(Powder or Crystals or Fibers or Chunk(s))
density
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
185 °C/340 mmHg (lit.)
bp
-
bp
202-204 °C (lit.)
bp
222 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.566 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.549 (lit.)
refractive index
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)