Kluczowe dokumenty
133329
Formanilide
99%
Synonim(y):
N-Phenylformamide
Wybierz wielkość
461,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
461,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
bp
166 °C/14 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 25.4 g/L at 20 °C
water: soluble 28.6 g/L at 25 °C
gęstość
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=CNc1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,8,9)
Klucz InChI
DYDNPESBYVVLBO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?