Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 334,00 zł |
Informacje o tej pozycji
334,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
104-106 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c(N)cccc1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
InChI key
RLYCRLGLCUXUPO-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description analytical standard | description 98% | description 97% |
| assay 97% | assay - | assay 98% | assay 97% |
| mp 104-106 °C (lit.) | mp - | mp 97-99 °C (lit.) | mp 87-89 °C (lit.) |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
823-40-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?