Merck
132071
Sigma-Aldrich
1,3,5-Triethylbenzene
≥97%
Synonim(y):
1,3,5-trietylobenzen
Wybierz wielkość
5 G
358,00 zł
25 G
1270,00 zł
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
358,00 zł
25 G
1270,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3(C2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.27
Beilstein:
2039481
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1cc(CC)cc(CC)c1
InChI
1S/C12H18/c1-4-10-7-11(5-2)9-12(6-3)8-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
WJYMPXJVHNDZHD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,3,5-trietylobenzen został użyty jako supramolekularny szablon do organizacji elementów rozpoznających cząsteczki[1]. Wykorzystano go również do syntezy serii ligandów di- i trinukleujących[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gou Higashihara et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (14)(14), 1888-1898 (2008-03-29)
A series of di- and trinucleating ligands with a 1,3,5-triethylbenzene core connected to N,N-bidentate tethers was synthesized. The ligands readily reacted with monuclear Rh and Pd precursors to give the corresponding di- and trinuclear complexes, which were characterized by using
Xing Wang et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 8, 1-10 (2012-03-17)
1,3,5-triethylbenzenes have been widely used as supramolecular templates to organize molecular-recognition elements. It is believed that the steric-gearing effect of the 1,3,5-triethylbenzene template directs the binding elements toward the same face of the central ring, hence increasing the binding affinity.