Merck
366706
Sigma-Aldrich
1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
98%
Wybierz wielkość
5 G
152,00 zł
152,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
152,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3)2C6H3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
152,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.463 (lit.)
bp
59-61 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.919 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(I)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F6I/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3H
Klucz InChI
VDPIZIZDKPFXLI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1-Iodo-3,5-bis(trifluorometylo)benzen jest fluorowcowanym węglowodorem.
Zastosowanie
1-Iodo-3,5-bis(trifluorometylo)benzen może być stosowany do otrzymywania [bis(trifluoroacetoksy)jodo]perfluoroalkanów.[1] Może być stosowany do badania reakcji fragmentacji triflanów(E)- i(Z)-2-metylobuten-1-ylo(arylo)jodoniowych (arylo = C6H5-, 4-(CF3)C6H4, 3,5-(CF3)2C6H4-).[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aleksandra A Zagulyaeva et al.
The Journal of organic chemistry, 75(6), 2119-2122 (2010-02-19)
[Bis(trifluoroacetoxy)iodo]perfluoroalkanes C(n)F(2n+1)I(OCOCF(3))(2) (n = 4, 6, 8, 10, 12) can be conveniently prepared by the oxidation of the corresponding perfluoroalkyl iodides with Oxone in trifluoroacetic acid at room temperature and subsequently converted to the stable [hydroxy(tosyloxy)iodo]perfluoroalkanes, C(n)F(2n+1)I(OH)OTs, by treatment with
Fragmentations of (E)-and (Z)-isomers of 2-methylbuten-1-yl (aryl) iodonium triflates: competing mechanisms for enol triflate formation.
Hinkle RJ.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 6, 201-212 (2003)