Key Documents
130192
trans-3-Nitrocinnamic acid
97%
Synonim(y):
trans-3-(3-Nitrophenyl)acrylic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
powder
mp
200-202 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7NO4/c11-9(12)5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b5-4+
Klucz InChI
WWXMVRYHLZMQIG-SNAWJCMRSA-N
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3