Merck
695440
Sigma-Aldrich
4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid
97%
Wybierz wielkość
5 G
716,00 zł
716,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
716,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
716,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
262-296 °C (D)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)N2CCCC2
InChI
1S/C11H13NO2/c13-11(14)9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12/h3-6H,1-2,7-8H2,(H,13,14)
Klucz InChI
KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)