Kluczowe dokumenty
130087
Myristic acid
95%
Synonim(y):
1-Tridecanecarboxylic acid, C14:0, NSC 5028, Tetradecanoic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
typ lipidu
saturated FAs
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
Klucz InChI
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?