Z672548
Advanced PAP Pen
2 mm tip width
Synonim(y):
hydrophobic barrier pen, immunostaining wax pen, liquid blocker pap pen, water repellant barrier pen
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ted Pella 22311
Zastosowanie
For use with paraffin-mounted sections or slides treated with albumin or poly-lysine.
Ilość
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C