Kluczowe dokumenty
129739
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate
97%
Synonim(y):
MBTH hydrochloride hydrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
276-278 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].[H]O[H].CN1\C(Sc2ccccc12)=N\N
InChI
1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2/b10-8-;;
Klucz InChI
IYXXQOGEFHAQGU-GPWRMYTLSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?