Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 181,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 499,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
181,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
mp
270-274 °C (dec.)
functional group
thioether
SMILES string
O.Cl.CN1\C(Sc2ccccc12)=N\N
InChI
1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2/b10-8-;;
InChI key
IYXXQOGEFHAQGU-GPWRMYTLSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 97% | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 270-274 °C (dec.) | mp 137-140 °C, 138-140 °C (lit.) | mp 152-154 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| functional group thioether | functional group - | functional group amine, ester, hydrazine | functional group - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?