Merck
128414
Sigma-Aldrich
4′-Fluoropropiophenone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4C(O)C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5059 (lit.)
gęstość
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
QIJNVLLXIIPXQT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4′-Fluoropropiophenone was used in the preparation of 2-(4-fluorophenyl)-3-methylquinoxaline.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Padmavathy K, et al.
Tetrahedron Letters, 52(4) (2011)