Przejdź do
8.07024
Propiofenon
for synthesis
Synonim(y):
Propiophenone, 1-Phenyl-1-propanone, Ethyl phenyl ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
183,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-257-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.99 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
4490 mg/kg LD50, oral (Rat), 4490 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
214-218 °C/1013 hPa
mp
18 °C
transition temp
flash point 85 °C
solubility
2 g/L
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.010
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propiofenon
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)