Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 301,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4COC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
233-745-7
MDL number:
Assay:
≥95.0%
Form:
solid
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0%
form
solid
bp
138-140 °C/14 mmHg (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone
SMILES string
CCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
UOMOSYFPKGQIKI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (GC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| bp 138-140 °C/14 mmHg (lit.) | bp - | bp 190-195 °C/0.05 mmHg (lit.) | bp - |
| form solid | form powder | form liquid, solid | form - |
| mp 45-47 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?