Kluczowe dokumenty
8.20351
Sigma-Aldrich
Chlorek krotonoilu
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
Synonim(y):
Crotonoyl chloride, Crotonic acid chloride
Wybierz wielkość
25 ML
443,00 zł
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
443,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
234-010-3
NACRES:
NA.22
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. przejścia
flash point 40.5 °C
gęstość
1.09 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
ClC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
Klucz InChI
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.090
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
40.5 °C