Merck
127264
Sigma-Aldrich
2-Norbornaneacetic acid
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4827 (lit.)
bp
107-108 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CC1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C9H14O2/c10-9(11)5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h6-8H,1-5H2,(H,10,11)/t6-,7+,8?/m1/s1
Klucz InChI
FYHBMPWRHCWNBC-KVARREAHSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-norbornanooctowy został użyty do zbadania syntezy i aktywności przeciwbakteryjnej (struktury) triazolilooksazolidynonów[1].
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oludotun A Phillips et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(5), 1095-1104 (2008-02-05)
A series of new piperazinyl 5-triazolylmethyl oxazolidinones containing long chain acyl group at the piperazine N-4-position were synthesized and evaluated against a panel of standard and clinical isolates of Gram-positive and Gram-negative bacteria. Derivatives having long chain acyl groups with
Michael J Wilde et al.
Journal of chromatography. A, 1378, 74-87 (2015-01-03)
Although bicyclic acids have been reported to be the major naphthenic acids in oil sands process-affected water (OSPW) and a well-accepted screening assay indicated that some bicyclics were the most acutely toxic acids tested, none have yet been identified. Here