Merck
127256
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyltrimethylsilylamine
97%
Synonim(y):
(Diethylamino)trimethylsilane, N-(Trimethylsilyl)diethylamine, TMSDEA
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2NSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.32
Beilstein:
635718
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
tw
125-126 °C (lit.)
gęstość
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CC)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-6-8(7-2)9(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
Klucz InChI
JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N-Diethyltrimethylsilylamine is a silylating agent used to derivatize polar organic compounds.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Said Kinani et al.
Journal of chromatography. A, 1190(1-2), 307-315 (2008-04-09)
This study compares different silylation procedures of zearalenone and its metabolites: alpha-zearalenol, beta-zearalenol, zearalanone, alpha-zearalanol and beta-zearalanol for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis. Four silylating agents among the most frequently used to derivatize polar organic compounds were tested: N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA)
Sujatha Chilakala et al.
Analytical biochemistry, 566, 62-66 (2018-11-13)
A method is proposed in this paper for the determination of oxygen-18 labeled phosphate so that positional isotope experiments using sensitive and rapid liquid chromatography-QTOF-mass spectrometry (LC-QTOF-MS) experiments can be carried out. The positional isotope exchange technique is a useful