Merck
261599
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsilyl)morpholine
97%
Wybierz wielkość
5 G
227,00 zł
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
227,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H17NOSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.30
Beilstein:
1071480
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
gęstość
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)N1CCOCC1
InChI
1S/C7H17NOSi/c1-10(2,3)8-4-6-9-7-5-8/h4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
JJOWIQMPCCUIGA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent for deoxynucleoside synthesis.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)