Merck
127000
Sigma-Aldrich
N-Ethylethylenediamine
98%
Synonim(y):
2-Ethylaminoethylamine
Wybierz wielkość
25 G
386,00 zł
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
386,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5NHCH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
Beilstein:
1098272
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
gęstość
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCNCCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-2-6-4-3-5/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
SCZVXVGZMZRGRU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-Ethylethylenediamine undergoes condensation with 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde[1]. It also forms organometallic ruthenium(II) complexes that inhibit the growth in human ovarian cancer cell lines[2].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
R E Morris et al.
Journal of medicinal chemistry, 44(22), 3616-3621 (2001-10-19)
Inhibition of the growth of the human ovarian cancer cell line A2780 by organometallic ruthenium(II) complexes of the type [(eta(6)-arene)Ru(X)(Y)(Z)], where arene is benzene or substituted benzene, X, Y, and Z are halide, acetonitrile, or isonicotinamide, or X,Y is ethylenediamine
L Narasimha Murthy et al.
Journal of food science and technology, 58(2), 427-436 (2021-02-12)
Present study evaluates the effect of calcium and heat setting on gel characteristics of lesser sardine (Sardinella fimbriata) surimi. Total seven formulations were made namely, S. fimbriata minced meat without heat setting (A1), minced meat with heat setting (A2), S.
Lihua Hu et al.
Scientific reports, 7(1), 3611-3611 (2017-06-18)
Water-soluble hyperbranched polyamine functionalized multiwalled carbon nanotubes nanocomposite (WHPA-OMCNT) was successfully prepared and applied to water remediation in this paper. WHPA-OMCNT was characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetric analysis (TGA), zeta potential, scanning electron microscopy (SEM) and transmission
Guo-Ping Cheng et al.
Acta chimica Slovenica, 64(1), 261-265 (2017-04-06)
A rarely seen phenolato and azido-bridged polymeric cadmium(II) complex derived from the Schiff base ligand 2-bromo-6-[(2-isopropylaminoethylimino)methyl]phenol (HL) has been prepared and characterized by elemental analysis, IR spectroscopy, and single crystal X-ray diffraction. The Schiff base ligand coordinates to the Cd
Bijoy Dey et al.
Chemistry, an Asian journal, 15(11), 1709-1721 (2020-04-18)
The reaction of Fe(NCS)3 prepared in situ in MeOH with 5-X-SalEen ligands (5-X-SalEen=condensation product of 5-substituted salicylaldehyde and N-ethylethylenediamine) provided three Fe(III) complexes, [Fe(5-X-SalEen)2 ]NCS; X=Me (1), X=Br (2), X=OMe (3). All the complexes reveal similar structural features but a very