Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2NHCH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-984-5
MDL number:
Assay:
97%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.54 (lit.)
bp
162 °C/20 mmHg (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
SMILES string
NCCNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H14N2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8,10H2
InChI key
ACYBVNYNIZTUIL-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Benzylethylenediamine participates in the one-pot synthesis of N,N,N′-trisubstituted guanidines. It undergoes condensation with dibenzoylmethane (1,3-diphenyl-1,3-propanedione) in stoichiometric ratio 1:1 to afford the corresponding Schiff monobase.
Application
N-Benzylethylenediamine may be used for the synthesis of N-benzyl-N,N′,N′-tris(tert-butyloxycarbonylmethyl)ethylenediamine and 3-benzyl-2-(phenyl-2-sulfonate)-2-imidazoline tetraheptylammonium salt.[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 97% | assay ≥99% | assay 98% |
| density 1 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.02 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.742 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 162 °C/20 mmHg (lit.) | bp 195 °C/4 mmHg (lit.) | bp 127 °C (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.54 (lit.) | refractive index n20/D 1.565 (lit.) | refractive index n20/D 1.414 (lit.) | refractive index - |
| functional group amine, phenyl | functional group - | functional group - | functional group aldehyde, bromo |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
203.0 °F - closed cup
flash_point_c
95 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?