Merck
126551
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
98%
Synonim(y):
1,1,3-Trimethylbutadiene, 2,4-Dimethylpenta-2,4-diene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHC(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
67 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
tw
94 °C (lit.)
gęstość
0.744 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C(C)=C\C(C)=C
InChI
1S/C7H12/c1-6(2)5-7(3)4/h5H,1H2,2-4H3
Klucz InChI
CMSUNVGIWAFNBG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene has been used to study the structure of its various conformational isomers and their vibrational spectra.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
B Zhao et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 56(4), 671-679 (2000-05-04)
Ab initio was used to study the structure of various conformational isomers and their vibrational spectra of 2,4-dimethyl-1,3-pentadiene (2,4-PD) in detail. Two stable conformations, s-trans and s-cis, were found in which s-trans is more stable. The geometry of stable conformations
Damir Barisic et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(18), 4821-4832 (2019-02-05)
Targeting the synthesis of rare-earth-metal pentadienyl half-sandwich tetramethylaluminate complexes, homoleptic [Ln(AlMe4 )3 ] (Ln=Y, La, Ce, Pr, Nd, Lu) were treated with equimolar amounts of the potassium salts K(2,4-dmp) (2,4-dmp=2,4-dimethylpentadienyl), K(2,4-dipp) (2,4-dipp=2,4-diisopropylpentadienyl), and K(2,4-dtbp) (2,4-dtbp=2,4-di-tert-butylpentadienyl). The reactions involving the larger