Merck
126179
Sigma-Aldrich
9,10-Dihydroanthracene
97%
Synonim(y):
Dihydroantracen
Wybierz wielkość
5 G
221,00 zł
100 G
755,00 zł
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
221,00 zł
100 G
755,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.25
Beilstein:
1364575
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
bp
312 °C (lit.)
mp
103-107 °C (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1c2ccccc2Cc3ccccc13
InChI
1S/C14H12/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-8H,9-10H2
Klucz InChI
WPDAVTSOEQEGMS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
9,10-Dihydroanthracene causes the transfer hydrogenation of C60 and C70 in the presence of [7H]benzanthrene catalyst[1]. It was oxidatively aromatized to the corresponding anthracene in the presence of molecular oxygen as an oxidant and activated carbon as a promoter in xylene[2].
Zastosowanie
9,10-Dihydroanthracene(DHA) has been used in a study to assess the hydrogen abstraction capability of valence-delocalized iron complex with DHA in MeCN[3].
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Natsuki Nakamichi et al.
The Journal of organic chemistry, 68(21), 8272-8273 (2003-10-11)
Substituted 9,10-dihydroanthracenes were oxidatively aromatized to the corresponding anthracenes effectively by using molecular oxygen as an oxidant and activated carbon (Darco KB, Aldrich, Inc.) as a promoter in xylene.
[7H] Benzanthrone, a catalyst for the transfer hydrogenation of C60 and C70 by 9, 10-dihydroanthracene.
Gerst M, et al.
Tetrahedron Letters, 34(48), 7729-7732 (1993)
Nirupama Singh et al.
Journal of inorganic biochemistry, 197, 110674-110674 (2019-05-21)
Developing coordination complexes of earth abundant metals that can perform substrate oxidations under benign conditions is an ongoing challenge. Herein, the reactivity of two mononuclear Cu-complexes toward the oxidant H2O2 is reported. Both complexes displayed ligand oxidation upon reaction with
Genqiang Xue et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(52), 20713-20718 (2007-12-21)
Intermediate Q, the methane-oxidizing species of soluble methane monooxygenase, is proposed to have an [Fe(IV)(2)(mu-O)(2)] diamond core. In an effort to obtain a synthetic precedent for such a core, bulk electrolysis at 900 mV (versus Fc(+/0)) has been performed in
Pengfei Sun et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(3), e1906462-e1906462 (2019-12-24)
Lithium primary batteries are still widely used in military, aerospace, medical, and civilian applications despite the omnipresence of rechargeable Li-ion batteries. However, these current primary chemistries are exclusively based on inorganic materials with high cost, low energy density or severe
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf