Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 383,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5CH2)2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.33
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-703-6
Beilstein/REAXYS Number:
1911157
MDL number:
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
solid
383,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
mp
44-47 °C (lit.)
functional group
phenyl, thioether
SMILES string
C(SCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14S/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
LUFPJJNWMYZRQE-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (HPLC) | description 99% | description ≥95.0% (GC) | description ReagentPlus®, ≥99.0% |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay 99% | assay ≥95.0% (GC) | assay ≥99.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form solid | form liquid |
| mp 44-47 °C (lit.) | mp - | mp 39-41 °C | mp 17-20 °C (lit.) |
| functional group phenyl, thioether | functional group sulfone, phenyl | functional group thiocyanate, thioether, phenyl | functional group ester, phenyl |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?